Learn More
Ácido ftalida-3-acético, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11322316
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11322316 25 g 25 g
11312316 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11322316 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05984.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 4743-58-2 | C10H8O4 | 192.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4743-58-2
Fórmula molecular C10H8O4
Peso molecular (g/mol) 192.17
Número MDL MFCD00051729
Clave InChI FJWKEFBYCZSVNZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phthalide-3-acetic acid, 3-oxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-yl acetic acid, 2-3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-1-yl acetic acid, 3-oxo-1,3-dihydro-isobenzofuran-1-yl-acetic acid, 2-3-oxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-yl acetic acid, 3-oxo-1h-2-benzofuran-1-yl acetic acid, 2-3-oxo-1h-2-benzofuran-1-yl acetic acid, 2-3-oxohydroisobenzofuranyl acetic acid, acmc-20ajvy, 1,3-dihydro-3-oxo-1-isobenzofuranacetic acid
PubChem CID 589730
Nombre IUPAC ácido 2-(3-oxo-1H-2-benzofurano-1-il)acético
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(OC2=O)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phthalide-3-acetic acid
Punto de fusión 148°C to 153°C
Cantidad 25 g
Beilstein 156005
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.17
Porcentaje de pureza ≥98%