Learn More
Anhídrido ftálico (puede contener hasta un 15 % de ácido ftálico), TRC
Código de producto. 30408831
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30408831 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30408831 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP384473100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phthalic anhydride
CAS 85-44-9
Fórmula molecular C8 H4 O3
Cantidad 100 g
Sinónimo 1,3-Isobenzofurandione, Phthalic anhydride (8CI), 1,2-Benzenedicarboxylic anhydride, 1,3-Phthalandione, 2-Benzofuran-1,3-dione, ADP 1200, Araldite HT 901, ESEN, HT 901, NSC 10431, OP 392, Phthalandione, Phthalanhydride, Phthalic acid anhydride, Retarder AK, Retarder B-C, Retarder ESEN, Retarder PD, Rikacid PA, Sconoc 5, Sconoc 7, TGL 6525, Vulkalent B/C
Fórmula InChI InChI=1S/C8H4O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h1-4H
SMILES O=C1OC(=O)c2ccccc12
Nombre IUPAC 2-benzofurano-1,3-diona
Peso molecular (g/mol) 148.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.016