Learn More
Phthalic Anhydride, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Código de producto. 15547804 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15547804 500 g Frasco de polietileno 500 g
15557804 2.5 kg Frasco de polietileno 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15547804 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 027201
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
CAS 85-44-9
Fórmula molecular C8H4O3
Peso molecular (g/mol) 148.12
Número MDL MFCD00005918
Clave InChI LGRFSURHDFAFJT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phthalic anhydride, isobenzofuran-1,3-dione, 1,3-isobenzofurandione, 1,3-dioxophthalan, 1,3-phthalandione, phthalsaeureanhydrid, phthalic acid anhydride, o-phthalic acid anhydride, phthalandione, retarder esen
PubChem CID 6811
ChEBI CHEBI:36605
SMILES O=C1OC(=O)C2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phthalic Anhydride
Temperatura de inflamación 152.00°C
Envase Frasco de polietileno
Cantidad 500 g
Gravedad específica 1L = 1.53kg
Nombre IUPAC 1,3-dihidro-2-benzofuran-1,3-diona
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.12
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED