Learn More
Anhídrido ftálico, ACS, 99,0-100,2 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11378918
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
4 x 500 g
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
2000 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11378918 2.5 kg 2.50 Kg
11368918 500 g 500 g
11358918 4 x 500 g 2000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11378918 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041771.A4
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 85-44-9 | C8H4O3 | 148.12 g/mol
Phthalic anhydride is used as an intermediate in chemical synthesis and plastics manufacturing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85-44-9
Fórmula molecular C8H4O3
Peso molecular (g/mol) 148.12
Número MDL MFCD00005918
Clave InChI LGRFSURHDFAFJT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phthalic anhydride, isobenzofuran-1,3-dione, 1,3-isobenzofurandione, 1,3-dioxophthalan, 1,3-phthalandione, phthalsaeureanhydrid, phthalic acid anhydride, o-phthalic acid anhydride, phthalandione, retarder esen
PubChem CID 6811
ChEBI CHEBI:36605
Nombre IUPAC 2-benzofurano-1,3-diona
SMILES O=C1OC(=O)C2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phthalic anhydride
Punto de fusión 131°C to 133°C
Densidad 1.53 g/mL
Punto de ebullición 295°C (sublimation)
Temperatura de inflamación 152°C (305°F)
Olor Weak, characteristic
Cantidad 2.5 kg
Número UN UN2214
Beilstein 118515
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,7372
Información de solubilidad Soluble in water (6mg/ml at 20°C),alcohol,carbon disulf,ethanol (100mg/ml).
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.12
Porcentaje de pureza 99.0 to 100.2%
Grado ACS
Forma física Cristales escamosos