Learn More
Anhídrido ftalico, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11407157
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11407157 250 g 250 g
1 options
Código de producto. 11407157 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14955.30
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Aplicaciones
El anhídrido ftálico se utiliza en la preparación de aminas primarias.Se utiliza como precursor para preparar antraquinona, ftaleína, rodamina, ftalocianina, fluoresceína y colorantes xanteno.Sirve como un importante intermediario en la industria de plásticos, colorantes, resinas y pigmentos.Se utiliza como monómero para resinas sintéticas como gliptal, resinas alquídicas y resinas de poliéster.Desempeña un papel vital en la producción a gran escala de plastificadores para plásticos.Además, actúa como agente endurecedor para resinas epoxi, agentes antiincrustantes, agentes de chapado, agentes de tratamiento de superficies, agentes de intercambio iónico, aditivos de pintura, adhesivos, productos químicos selladores y agente antibacteriano potencial.
Solubilidad
Soluble en agua, disulfuro de carbono, etanol, acetona y benceno.Ligeramente soluble en éter etílico.
Nota
Sensible a la humedad.Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases fuertes, agentes de reducción fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phthalic anhydride
CAS 85-44-9
Punto de fusión 130°C to 134°C
Densidad 1.53
Punto de ebullición 295°C (sublimation)
Temperatura de inflamación 152°C
Olor Weak, Characteristic
Fórmula molecular C8H4O3
Número MDL MFCD00005918
Cantidad 250 g
Número UN UN2214
Beilstein 118515
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,7372
Sinónimo phthalic anhydride, isobenzofuran-1,3-dione, 1,3-isobenzofurandione, 1,3-dioxophthalan, 1,3-phthalandione
Información de solubilidad Soluble aq. soln.,carbon disulfide,ethanol,acetone and benzene. Slightly soluble in ethyl ether.
Clave InChI LGRFSURHDFAFJT-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=C1OC(=O)C2=CC=CC=C12
Nombre IUPAC 1,3-dihidro-2-benzofuran-1,3-diona
Peso molecular (g/mol) 148.12
PubChem CID 6811
ChEBI CHEBI:36605
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.12
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Phthalic anhydride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Phthalic anhydride