Learn More
Anhídrido ftálico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11497147
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
5000 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11497147 1000 g 1000 g
11417157 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11497147 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14955.0B
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 85-44-9 | C8H4O3 | 148.12 g/mol
Phthalic anhydride is used in the preparation of primary amines. It is used as a precursor to prepare anthraquinone, phthalein, rhodamine, phthalocyanine, fluorescein and xanthene dyes. It serves as an important intermediate in the plastics industry, dyes, resins and pigments. It is used as a monomer for synthetic resins such as glyptal, alkyd resins and polyester resins. It plays a vital role in the large-scale production of plasticizers for plastics. Further, it acts as a curing agent for epoxy resins, anti-scaling agents, plating agents, surface treating agents, ion exchange agents, paint additives, adhesives, sealant chemicals and potential antibacterial agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El anhídrido ftálico se utiliza en la preparación de aminas primarias.Se utiliza como precursor para preparar antraquinona, ftaleína, rodamina, ftalocianina, fluoresceína y colorantes xanteno.Sirve como un importante intermediario en la industria de plásticos, colorantes, resinas y pigmentos.Se utiliza como monómero para resinas sintéticas como gliptal, resinas alquídicas y resinas de poliéster.Desempeña un papel vital en la producción a gran escala de plastificadores para plásticos.Además, actúa como agente endurecedor para resinas epoxi, agentes antiincrustantes, agentes de chapado, agentes de tratamiento de superficies, agentes de intercambio iónico, aditivos de pintura, adhesivos, productos químicos selladores y agente antibacteriano potencial.
Solubilidad
Soluble en agua, disulfuro de carbono, etanol, acetona y benceno.Ligeramente soluble en éter etílico.
Nota
Sensible a la humedad.Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases fuertes, agentes de reducción fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85-44-9
Fórmula molecular C8H4O3
Peso molecular (g/mol) 148.12
Número MDL MFCD00005918
Clave InChI LGRFSURHDFAFJT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phthalic anhydride, isobenzofuran-1,3-dione, 1,3-isobenzofurandione, 1,3-dioxophthalan, 1,3-phthalandione, phthalsaeureanhydrid, phthalic acid anhydride, o-phthalic acid anhydride, phthalandione, retarder esen
PubChem CID 6811
ChEBI CHEBI:36605
SMILES O=C1OC(=O)C2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phthalic anhydride
Punto de fusión 130°C to 134°C
Densidad 1.53
Punto de ebullición 295°C (sublimation)
Temperatura de inflamación 152°C (305°F)
Olor Weak, Characteristic
Cantidad 1000 g
Número UN UN2214
Beilstein 118515
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,7372
Información de solubilidad Soluble in water,carbon disulfide,ethanol,acetone and benzene. Slightly soluble in ethyl ether.
Nombre IUPAC 2-benzofurano-1,3-diona
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.12
Porcentaje de pureza 99%