Learn More
Phthalic Anhydride, 99+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Código de producto. 10636462 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10636462 1 kg 1 KG
10626462 500 g 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10636462 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P/3360/60
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 85-44-9
Fórmula molecular C8H4O3
Peso molecular (g/mol) 148.12
Número MDL MFCD00005918
Clave InChI LGRFSURHDFAFJT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6811
ChEBI CHEBI:36605
Nombre IUPAC 2-benzofurano-1,3-diona
SMILES O=C1OC(=O)C2=CC=CC=C12
Especificaciones
Envase Jarra de plástico para polvo
Presión de vapor 0.01mbar at 20°C
Forma física Sólido
Color Blanco
pH 2
Punto de fusión 129°C
Punto de ebullición 284°C
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.12g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Phthalic anhydride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: phthalic anhydride