Learn More
Ácido ftálico, TRC
Código de producto. 30418880
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30418880 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30418880 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP38448050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phthalic Acid
CAS 88-99-3
Fórmula molecular C8 H6 O4
Cantidad 50 g
Sinónimo 1,2-Benzenedicarboxylic acid, Phthalic acid (8CI), M 2, NSC 5348, Sunftal 20, o-Benzenedicarboxylic acid, o-Carboxybenzoic acid, o-Dicarboxybenzene, Benzene-1,2-dicarboxylic acid, Phthalic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
SMILES OC(=O)c1ccccc1C(=O)O
Nombre IUPAC ácido ftálico
Peso molecular (g/mol) 166.1308
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.0266