Learn More
Ácido ftálico, éster n-pentil-isopentil (mezcla de isómeros), Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dipentyl phthalate (mix of isomers) |
| CAS | 84777-06-0 |
| Fórmula molecular | C18 H26 O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1,2-Benzenedicarboxylic Acid, Dipentylester, Branched and Linear, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dipentyl ester, branched and linear, Dipentyl phthalate branched and linear, Phthalic acid, n-pentyl-isopentyl ester (mixture of isomers), Phthalic Acid, n-pentyl-isopentyl Ester (mixture of isomers) |
| Peso molecular (g/mol) | 306.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 306.18 g/mol |