Learn More
Ácido ftálico, éster n-pentil-isopentil, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isopentyl Pentyl Phthalate |
| CAS | 776297-69-9 |
| Fórmula molecular | C18 H26 O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1-(3-methylbutyl) 2-pentyl ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 3-methylbutyl pentyl ester (9CI), 1-(3-Methylbutyl) 2-pentyl 1,2-benzenedicarboxylate, n-Pentyl-isopentylphthalate, Isopentyl pentyl phthalate, Phthalic acid, n-pentyl-isopentyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H26O4/c1-4-5-8-12-21-17(19)15-9-6-7-10-16(15)18(20)22-13-11-14(2)3/h6-7,9-10,14H,4-5,8,11-13H2,1-3H3 |
| SMILES | CCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCC(C)C |
| Nombre IUPAC | 1-O-pentilbenceno-1,2-dicarboxilato de 2-O-(3-metilbutilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 306.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 306.1831 g/mol |