Learn More
Ácido ftálico, éster n-decil-n-hexílico 100 μg/mL en hexano, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Decyl Hexyl Phthalate |
| CAS | 25724-58-7 |
| Fórmula molecular | C24 H38 O4 |
| Cantidad | 1 mL |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H38O4/c1-3-5-7-9-10-11-12-16-20-28-24(26)22-18-14-13-17-21(22)23(25)27-19-15-8-6-4-2/h13-14,17-18H,3-12,15-16,19-20H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCCC |
| Nombre IUPAC | 1-O-hexilbenceno-1,2-dicarboxilato de 2-O-decilo |
| Peso molecular (g/mol) | 390.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 390.277 g/mol |