Learn More
Ácido ftálico, éster n-butil-n-decílico 100 μg/mL en hexano, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phthalic Acid, n-Butyl-n-Decyl Ester |
| CAS | 89-19-0 |
| Fórmula molecular | C22 H34 O4 |
| Cantidad | 1 mL |
| Sinónimo | Phthalic Acid, n-Butyl-n-Decyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H34O4/c1-3-5-7-8-9-10-11-14-18-26-22(24)20-16-13-12-15-19(20)21(23)25-17-6-4-2/h12-13,15-16H,3-11,14,17-18H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCC |
| Nombre IUPAC | 1-O-butil 2-O-decil benceno-1,2-dicarboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 362.503 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 362.2457 g/mol |