Learn More
Éster monotetrahidrogeránilo del ácido ftálico, TRC
Código de producto. 30133133
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133133 1 g 1 g
30005665 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133133 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3845401G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 297182-84-4
Fórmula molecular C18 H26 O4
Peso molecular (g/mol) 306.4
Sinónimo Phthalic acid 3,7-Dimethyloctyl ester, Monoisodecyl phthalate
Nombre IUPAC Ácido benzoico 2-(3,7-dimetiloctoxicarbonil)
SMILES CC(C)CCCC(C)CCOC(=O)c1ccccc1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,7-dimethyloctyl phthalate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C18H26O4/c1-13(2)7-6-8-14(3)11-12-22-18(21)16-10-5-4-9-15(16)17(19)20/h4-5,9-10,13-14H,6-8,11-12H2,1-3H3,(H,19,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.1831