Learn More
Ácido ftálico, éster mono-n-butílico 100 μg/mL en éter metil-terc-butílico, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phthalic Acid Monobutyl Ester |
| CAS | 131-70-4 |
| Fórmula molecular | C12 H14 O4 |
| Cantidad | 1 mL |
| Sinónimo | Phthalic acid, mono-n-butyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14O4/c1-2-3-8-16-12(15)10-7-5-4-6-9(10)11(13)14/h4-7H,2-3,8H2,1H3,(H,13,14) |
| SMILES | CCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-butoxicarbonilbenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 222.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.0892 g/mol |