Learn More
Phthalic acid mono-2-ethylhexyl ester, MedChemExpress
Código de producto. 16479396
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16479396 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16479396
Marca: Medchem Express HYW018392100mg
MedChemExpress Phthalic acid mono-2-ethylhexyl ester (MEHP) is a major bioactive metabolite of diethylhexyl phthalate (DEHP), which inhibits the 17, 20 lyase activity of CYP17.
Phthalic acid mono-2-ethylhexyl ester (MEHP) is a major bioactive metabolite of diethylhexyl phthalate (DEHP), which inhibits the 17, 20 lyase activity of CYP17.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phthalic acid mono-2-ethylhexyl ester
CAS 4376-20-9
Color Incolora
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H22O4
Cantidad 100 mg
Sinónimo MEHP
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (359.27 mM)
SMILES O=C(O)C1=CC=CC=C1C(OCC(CC)CCCC)=O
Peso molecular (g/mol) 278.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.34
Porcentaje de pureza 95.56%
Grado Research
Forma física Viscous Liquid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism