Learn More
Ácido ftálico, éster mono-2-etil-5-oxohexílico 100 μg/mL en éter metil-terc-butílico, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phthalic acid, mono-2-ethyl-5-oxohexyl ester |
| CAS | 40321-98-0 |
| Fórmula molecular | C16 H20 O5 |
| Cantidad | 1 mL |
| Sinónimo | rac Mono(2-ethyl-5-oxohexyl) Phthalate, Phthalic acid mono-2-ethyl-5-oxohexyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H20O5/c1-3-12(9-8-11(2)17)10-21-16(20)14-7-5-4-6-13(14)15(18)19/h4-7,12H,3,8-10H2,1-2H3,(H,18,19) |
| SMILES | CCC(CCC(=O)C)COC(=O)c1ccccc1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(2-etil-5-oxohexoxi)carbonilbenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 292.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 292.1311 g/mol |