Learn More
Ácido ftálico, éster mono-2-etil-5-hidroxihexílico 100 μg/mL en éter metil-terc-butílico, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mono(2-ethyl-5-hydroxyhexyl) Phthalate (Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 40321-99-1 |
| Fórmula molecular | C16 H22 O5 |
| Cantidad | 1 mL |
| Sinónimo | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, mono(2-ethyl-5-hydroxyhexyl) ester (9CI), Mono-2-ethyl-5-hydroxyhexyl phthalate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H22O5/c1-3-12(9-8-11(2)17)10-21-16(20)14-7-5-4-6-13(14)15(18)19/h4-7,11-12,17H,3,8-10H2,1-2H3,(H,18,19) |
| SMILES | CCC(CCC(C)O)COC(=O)c1ccccc1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(2-etil-5-hidroxihexoxi)carbonilbenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 294.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 294.1467 g/mol |