Learn More
Ácido ftálico, éster etil-isobutílico, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phthalic Acid, Ethyl-isobutyl Ester |
| CAS | 94491-96-0 |
| Fórmula molecular | C14 H18 O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, ethyl 2-methylpropyl ester (9CI), 1-Ethyl 2-(2-methylpropyl) 1,2-benzenedicarboxylate (ACI), Ethyl isobutyl phthalate, Phthalic Acid, Ethyl-isobutyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H18O4/c1-4-17-13(15)11-7-5-6-8-12(11)14(16)18-9-10(2)3/h5-8,10H,4,9H2,1-3H3 |
| SMILES | CCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC(C)C |
| Nombre IUPAC | 1-O-etilo 2-O-(2-metilpropil) benceno-1,2-dicarboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 250.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 250.121 g/mol |