Learn More
Di-n-amiléster de ácido ftálico, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 16399487 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
16399487 1 mL 1 ml
1 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 16399487 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor S3868
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CAS:Concentración
Di-n-amiléster de ácido ftálico131-18-01000 μg/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phthalic acid di-n-amyl ester
Envase 2 ml de ampolla de vidrio con prescorda ámbar
CAS 131-18-0, 67-56-1
% mín. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas.
% máx. CAS 0.1, 99.9
Fórmula molecular C18H26O4
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Clave InChI IPKKHRVROFYTEK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCCCCC
Nombre IUPAC dipentil benceno-1,2-dicarboxilato
Solvent or Matrix Methanol-P&T
Peso molecular (g/mol) 306.402
PubChem CID 8561
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:34680
Mostrar más Mostrar menos
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio