Learn More
Ácido ftálico-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phthalic Acid-d4 |
| CAS | 87976-26-9 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C8 2H4 H2 O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-dicarboxylic acid, 3,4,5,6-Tetradeuteriophthalic acid, Benzene-3,4,5,6-d4-1,2-dicarboxylic acid, Phthalic acid-d4, Phthalic-d4 acid, Phthalic-3,4,5,6-D4 acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H6O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)/i1D,2D,3D,4D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)O)c(C(=O)O)c1[2H] |
| Nombre IUPAC | Ácido 3,4,5,6-tetradeuterioftálico |
| Peso molecular (g/mol) | 170.16 |
| Mostrar más |