Learn More
Éster isobutil ciclohexílico del ácido ftálico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phthalic Acid Cyclohexyl Isobutyl Ester |
| CAS | 5334-09-8 |
| Fórmula molecular | C18H24O4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | NSC 2387, NSC 67410, 1,2-Benzenedicarboxylic Acid','Cyclohexyl 2-Methylpropyl Ester, 1,2-Benzenedicarboxylic Acid','1-Cyclohexyl 2-(2-Methylpropyl) Ester, Phthalic Acid Cyclohexyl Isobutyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H24O4/c1-13(2)12-21-17(19)15-10-6-7-11-16(15)18(20)22-14-8-4-3-5-9-14/h6-7,10-11,13-14H,3-5,8-9,12H2,1-2H3 |
| SMILES | O=C(OCC(C)C)C=1C=CC=CC1C(=O)OC2CCCCC2 |
| Nombre IUPAC | 1-O-(2-metilpropil)benceno-1,2-dicarboxilato de 2-O-ciclohexilo |
| Peso molecular (g/mol) | 304.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 304.1675 |