Learn More
Ácido ftálico, éster bispropílico, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30315811
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30315811 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30315811 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC16177000100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phthalic acid, bis-propyl ester
CAS 131-16-8
Fórmula molecular C14 H18 O4
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H18O4/c1-3-9-17-13(15)11-7-5-6-8-12(11)14(16)18-10-4-2/h5-8H,3-4,9-10H2,1-2H3
SMILES CCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCC
Nombre IUPAC dipropil benceno-1,2-dicarboxilato
Peso molecular (g/mol) 250.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 250,1205 g/mol