Learn More
Ácido ftálico, éster bis-n-octílico, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Di-n-octyl phthalate |
| CAS | 117-84-0 |
| Fórmula molecular | C24 H38 O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Phthalic acid, bis-n-octyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H38O4/c1-3-5-7-9-11-15-19-27-23(25)21-17-13-14-18-22(21)24(26)28-20-16-12-10-8-6-4-2/h13-14,17-18H,3-12,15-16,19-20H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCCCCC |
| Nombre IUPAC | benceno-1,2-dicarboxilato de dioctilo |
| Peso molecular (g/mol) | 390.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 390,277 g/mol |