Learn More
Ácido ftálico, éster bis-n-heptílico 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phthalic acid,bis-n-heptyl ester |
| CAS | 3648-21-3 |
| Fórmula molecular | C22 H34 O4 |
| Cantidad | 1 mL |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H34O4/c1-3-5-7-9-13-17-25-21(23)19-15-11-12-16-20(19)22(24)26-18-14-10-8-6-4-2/h11-12,15-16H,3-10,13-14,17-18H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCCCC |
| Nombre IUPAC | benceno-1,2-dicarboxilato de diheptilo |
| Peso molecular (g/mol) | 362.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 362.2457 g/mol |