Learn More
Ácido ftálico, éster bis-n-decílico, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phthalic acid, bis-n-decyl ester |
| CAS | 84-77-5 |
| Fórmula molecular | C28 H46 O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H46O4/c1-3-5-7-9-11-13-15-19-23-31-27(29)25-21-17-18-22-26(25)28(30)32-24-20-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,21-22H,3-16,19-20,23-24H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCCCCCCC |
| Nombre IUPAC | didecil benceno-1,2-dicarboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 446.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 446.3396 g/mol |