Learn More
Ácido ftálico, éster de bis-metilglicol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phthalic acid, bis-methylglycol ester |
| CAS | 117-82-8 |
| Fórmula molecular | C14 H18 O6 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H18O6/c1-17-7-9-19-13(15)11-5-3-4-6-12(11)14(16)20-10-8-18-2/h3-6H,7-10H2,1-2H3 |
| SMILES | COCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCOC |
| Nombre IUPAC | benceno-1,2-dicarboxilato de bis(2-metoxietil) |
| Peso molecular (g/mol) | 282.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 282.1103 g/mol |