Learn More
Ácido ftálico, éster bis-metílico D4 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phthalic acid, bis-methyl ester D4 |
| CAS | 93951-89-4 |
| Disolvente o matriz | Acetonitrile |
| Fórmula molecular | C10 2H4 H6 O4 |
| Cantidad | 1 mL |
| Sinónimo | 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-dicarboxylic acid, 1,2-dimethyl ester, 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-dicarboxylic acid, dimethyl ester (9CI), Phthalic acid dimethyl ester D4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3/i3D,4D,5D,6D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OC)c(C(=O)OC)c1[2H] |
| Nombre IUPAC | 3,4,5,6-tetradeuterobenceno-1,2-dicarboxilato de dimetilo |
| Peso molecular (g/mol) | 198.21 |
| Mostrar más |