Learn More
Ácido ftálico, éster bis-isohexílico (mezcla de isómeros), Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phthalic acid, bis-iso-hexyl ester |
| CAS | 68515-50-4 |
| Fórmula molecular | C20H30O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Dihexylphthalate, Phthalic Acid, Bis-isohexyl Ester (Mixture of Isomers), Phthalic acid bis-iso-hexyl ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-dihexyl ester (branched and linear), 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dihexyl ester, branched and linear |
| SMILES | CCOC(=O)c1c(cccc1)C(O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 334.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 334.21 g/mol |