Learn More
Ácido ftálico, éster bis-hexílico, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phthalic acid, bis-hexyl ester |
| CAS | 84-75-3 |
| Fórmula molecular | C20 H30 O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-dihexyl ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dihexyl ester (9CI), Phthalic acid, dihexyl ester (6CI,7CI,8CI), Bis(n-hexyl) phthalate, Di-n-hexyl phthalate, Dihexyl phthalate, Jayflex DHP, NSC 4817, Phthalic acid dihexyl ester, Phthalic acid, bis-hexyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H30O4/c1-3-5-7-11-15-23-19(21)17-13-9-10-14-18(17)20(22)24-16-12-8-6-4-2/h9-10,13-14H,3-8,11-12,15-16H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCCC |
| Nombre IUPAC | benceno-1,2-dicarboxilato dihexílico |
| Peso molecular (g/mol) | 334.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 334.2144 g/mol |