Learn More
Ácido ftálico, éster bis-alquilo C6-C10, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phthalic acid, bis-C6-C10-alkyl ester |
| CAS | 68515-51-5 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1,2-Benzenedicarboxylic Acid Di-C6,8,10-alkyl Esters(1:1:1 Mixture of D446490 and D481750 and D439395, by weight) |
| SMILES | O=C(OCCCCCC)C1=CC=CC=C1C(OCCCCCC)=O.O=C(OCCCCCCCC)C2=CC=CC=C2C(OCCCCCCCC)=O.O=C(OCCCCCCCCCC)C3=CC=CC=C3C(OCCCCCCCCCC)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 304.38 |