Learn More
Ácido ftálico, éster bis-butílico D4 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phthalic acid, bis-butyl ester D4 |
| CAS | 93952-11-5 |
| Disolvente o matriz | Acetonitrile |
| Fórmula molecular | C16 2H4 H18 O4 |
| Cantidad | 1 mL |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H22O4/c1-3-5-11-19-15(17)13-9-7-8-10-14(13)16(18)20-12-6-4-2/h7-10H,3-6,11-12H2,1-2H3/i7D,8D,9D,10D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCCCC)c(C(=O)OCCCC)c1[2H] |
| Nombre IUPAC | 3,4,5,6-tetradeuterobenceno-1,2-dicarboxilato de dibutilo |
| Peso molecular (g/mol) | 282.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 282.1769 g/mol |