Learn More
Ácido ftálico, éster bis-alílico, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phthalic acid, bis-allyl ester |
| CAS | 131-17-9 |
| Fórmula molecular | C14 H14 O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H14O4/c1-3-9-17-13(15)11-7-5-6-8-12(11)14(16)18-10-4-2/h3-8H,1-2,9-10H2 |
| SMILES | C=CCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC=C |
| Nombre IUPAC | bis(prop-2-enil) benceno-1,2-dicarboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 246.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 246.0892 g/mol |