Learn More
Éster de Ácido Ftálico Bis(3,7-dimetiloctilo), TRC
Código de producto. 30428641
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30428641 100 mg 100 miligramos
30428378 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30428641 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP384535100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 316808-86-3
Fórmula molecular C28H46O4
Peso molecular (g/mol) 446.66
Sinónimo 1,2-Benzenedicarboxylic Acid 1,2-Bis(3,7-dimethyloctyl) Ester, 1,2-Benzenedicarboxylic Acid Bis(3,7-dimethyloctyl) Ester
Nombre IUPAC Ftalato de bis(3,7-dimetiloctil)
SMILES O=C(OCCC(C)CCCC(C)C)C=1C=CC=CC1C(=O)OCCC(C)CCCC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phthalic Acid Bis(3,7-dimethyloctyl) Ester
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C28H46O4/c1-21(2)11-9-13-23(5)17-19-31-27(29)25-15-7-8-16-26(25)28(30)32-20-18-24(6)14-10-12-22(3)4/h7-8,15-16,21-24H,9-14,17-20H2,1-6H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 446.34