Learn More
Ácido ftálico Bis(3,7-dimetiloctil) Éster-d4, TRC
Código de producto. 30179750
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179750 10 mg 10 miligramos
30180373 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30179750 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP38453710MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1398065-81-0
Fórmula molecular C28 D4 H42 O4
Peso molecular (g/mol) 450.6871
Sinónimo 1,2-Benzenedicarboxylic-3,4,5,6-d4 acid bis(3,7-dimethyloctyl) ester, 1,2-Bis(3,7-dimethyloctyl) 1,2-benzenedicarboxylate-3,4,5,6-d4, Phthalic-d4 acid bis(3,7-dimethyloctyl) ester, Bis(3,7-dimethyloctyl) phthalate-3,4,5,6-d4, Phthalic Acid Bis(3,7-dimethyloctyl) Ester-D4 (phthalic-D4)
Nombre IUPAC BIS(3,7-dimetiloctil) 3,4,5,6-tetradeuteriobenzeno-1,2-dicarboxilato
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCCC(C)CCCC(C)C)c(C(=O)OCCC(C)CCCC(C)C)c1[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phthalic Acid Bis(3,7-dimethyloctyl) Ester-d4
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C28H46O4/c1-21(2)11-9-13-23(5)17-19-31-27(29)25-15-7-8-16-26(25)28(30)32-20-18-24(6)14-10-12-22(3)4/h7-8,15-16,21-24H,9-14,17-20H2,1-6H3/i7D,8D,15D,16D
Formula Weight (peso de la fórmula) 450.3647