Learn More
Ácido ftálico, éster bis-2-etilhexílico, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30314987
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Código de producto. Cantidad
30314987 100 mg
1 options
Código de producto. 30314987 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DRECR16173000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester
CAS 117-81-7
Nombres de analitos o componentes Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C24 H38 O4
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Diethylhexylphthalate, Bis-(2-ethylhexyl) Phthalate, Plastic additive 01, DEHP
Fórmula InChI InChI=1S/C24H38O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-27-23(25)21-15-11-12-16-22(21)24(26)28-18-20(8-4)14-10-6-2/h11-12,15-16,19-20H,5-10,13-14,17-18H2,1-4H3
Tipo de solución Neat
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC(CC)CCCC
Nombre IUPAC bis(2-etilhexil) benceno-1,2-dicarboxilato
Industry Type Environmental Testing
Peso molecular (g/mol) 390.56
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.277 g/mol