Learn More
Ácido ftálico, éster bencilbutílico 1000 μg/ml en ciclohexano, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30317705
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
1 mL
Produktkod. Cantidad
30317705 1 mL
1 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30317705 missing translation for 'mfr' Dr. Ehrenstorfer missing translation for 'supplierNo' DREYA16168000CY
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Nombre del producto químico o material Phthalic acid, benzylbutyl ester
CAS 85-68-7
Fórmula molecular C19 H20 O4
Cantidad 1 mL
Sinónimo butyl benzyl phthalate
Fórmula InChI InChI=1S/C19H20O4/c1-2-3-13-22-18(20)16-11-7-8-12-17(16)19(21)23-14-15-9-5-4-6-10-15/h4-12H,2-3,13-14H2,1H3
SMILES CCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCc2ccccc2
Nombre IUPAC 2-O-bencilo 1-O-butilo benceno-1,2-dicarboxilato
Peso molecular (g/mol) 312.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.1362 g/mol
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.