Learn More
Anhídrido de ácido ftálico-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phthalic Acid Anhydride-d4 |
| CAS | 75935-32-9 |
| Fórmula molecular | C8 D4 O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1,3-Isobenzofurandione-4,5,6,7-d4 (9CI','ACI), Phthalic-d4 anhydride (7CI), Phthalic Anhydride-D4, Phthalic Acid Anhydride-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H4O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h1-4H/i1D,2D,3D,4D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c2C(=O)OC(=O)c2c1[2H] |
| Nombre IUPAC | 4,5,6,7-tetradeuterio-2-benzofuran-1,3-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 152.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.041 |