Learn More
Ácido ftálico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10745781 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250g
1kg
2,5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10745781 250g Frasco de plástico 250 g
10205140 1kg Frasco de plástico 1 Kg
10762695 2,5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10745781 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 131072500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.55€
    55.65€ / 250 g
    Ahorro 9.90€
    15% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 88-99-3 | C8H6O4 | 166.132 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88-99-3
Fórmula molecular C8H6O4
Peso molecular (g/mol) 166.132
Número MDL MFCD00002467
Clave InChI XNGIFLGASWRNHJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-benzenedicarboxylic acid, benzene-1,2-dicarboxylic acid, o-phthalic acid, o-dicarboxybenzene, o-benzenedicarboxylic acid, pathalic acid, acide phtalique, kyselina ftalova, ortho-phthalic acid, phthalicacid
PubChem CID 1017
ChEBI CHEBI:29069
Nombre IUPAC ácido ftálico
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phthalic acid
Punto de fusión De 200,0 °C a 205,0 °C
Color Blanco
Densidad 168g/mL
Cantidad 250g
Temperatura de inflamación de 168 °C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Forma física Polvo cristalino fino
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Beilstein 09, 791
Índice Merck 15, 7483
Información de solubilidad Solubilidad en agua:7 g/l (25 °C).Otras solubilidades: soluble en alcohol, poco soluble en éter, prácticamente insoluble en cloroformo
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.13
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Phthalic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2