Learn More
Ácido ftálico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11497107
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250g
1000g
5000g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11497107 5000g 5000 g
11487107 250g 250 g
11477107 1000g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11497107 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14450.0I
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 88-99-3 | C8H6O4 | 166.132 g/mol
Phthalic acid is used as an active ingredient in polyesters and alkyd resins. It is also used as plasticizers for polyvinyl chloride and other polymers. It is also useful in the production of anthraquinone, phenolphthalein and phthalocyanine pigments. It serves as an organic reagent in the production of phthalates. It is used to prepare 1,3-cyclohexadiene by reduction using sodium amalgam.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido ftálico se utiliza como ingrediente activo en poliésteres y resinas alquídicas. También se utiliza como plastificante del cloruro de polivinilo y otros polímeros. También es útil para la producción de pigmentos de antraquinona, fenolftaleína y ftalocianina. Sirve como reactivo orgánico en la producción de ftalatos. Se utiliza para preparar 1,3-ciclohexadieno por reducción usando amalgama de sodio.
Solubilidad
Soluble en agua, alcohol y éter. Ligeramente soluble en agua, metanol y éter. Insoluble en cloroformo.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88-99-3
Fórmula molecular C8H6O4
Peso molecular (g/mol) 166.132
Número MDL MFCD00002467
Clave InChI XNGIFLGASWRNHJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-benzenedicarboxylic acid, benzene-1,2-dicarboxylic acid, o-phthalic acid, o-dicarboxybenzene, o-benzenedicarboxylic acid, pathalic acid, acide phtalique, kyselina ftalova, ortho-phthalic acid, phthalicacid
PubChem CID 1017
ChEBI CHEBI:29069
Nombre IUPAC ácido ftálico
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phthalic acid
Punto de fusión 205 °C (descomposición)
Densidad 1,593
Cantidad 5000g
Temperatura de inflamación 168 °C (334 °F)
Olor Inodoro
Beilstein 608199
Índice Merck 14,7371
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol and etherSoluble in alcohol; Slightly soluble in water,methanol and ether; Insoluble in chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.13
Porcentaje de pureza 99%