Learn More
Ácido ftálico-3,4,5,6-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phthalic Acid-d4 |
| CAS | 87976-26-9 |
| Fórmula molecular | C8 2H4 H2 O4 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H6O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4 H,(H,9,10)(H,11,12)/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)O)c(C(=O)O)c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | Ácido 3,4,5,6-tetradeuterioftálico |
| Peso molecular (g/mol) | 170.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 170.0517 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |