Learn More
Ácido ftálico-13C6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phthalic-13C6 Acid |
| CAS | 1313734-99-4 |
| Fórmula molecular | C213C6H6O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1,2-Benzene-1,2,3,4,5,6-13C6-dicarboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H6O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1 |
| SMILES | OC(=O)[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})ciclohexa-1,3,5-trieno-1,2-dicarboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 172.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.0467 |