Learn More
Ftalhidracida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11434030
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11434030 10 g 10 g
11402058 50 g 50 g
11412058 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11434030 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14615.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1445-69-8 | C8H6N2O2 | 162.15 g/mol
Phthalhydrazide is a reagent used in the synthesis of various pyrazolophthalazine derivatives is and used in medicine double hydrazine phthalocyanine work intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La ftalhidracida es un reactivo utilizado en la síntesis de varios derivados de pirazoloftalacina; se utiliza en sustancias intermedias de trabajo de ftalocianina de hidracina doble de medicina.
Solubilidad
Soluble en acetona y ácido acético.
Notas
Almacenar en condiciones frescas y secas, en un recipiente bien sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1445-69-8
Fórmula molecular C8H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 162.15
Número MDL MFCD00006888
Clave InChI JNQUJPBFSQETPT-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione, phthalazine-1,4-diol, phtalylhydrazine, 1,2,3,4-tetrahydrophthalazine-1,4-dione, 1,4-phthalazinedione, 2,3-dihydro, 1 2h-phthalazinone, 4-hydroxy, 2,3-dihydro-phthalazine-1,4-dione, phthalhydrazine, phthalylhydrazine, phthaloylhydrazine
PubChem CID 219401
SMILES O=C1N=NC(=O)C2C=CC=CC12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phthalhydrazide
Punto de fusión 342°C to 345°C
Cantidad 10 g
Beilstein 135926
Nombre IUPAC 1,4,4a,8a-tetrahidroftalazina-1,4-diona
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.15
Porcentaje de pureza 98%