Learn More
O-ftalaldialdehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11470883
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11470883 50 g 50 g
11460883 10 g 10 g
11480883 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11470883 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13299.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    240.00€
    216.65€ / 50 g
    Ahorro 23.35€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 643-79-8 | C8H6O2 | 134.13 g/mol
El ftaldialdehído se utiliza como reactivo fluorescente para comprobar el ensayo de aminas presentes en proteínas, péptidos por electroforesis capilar y cromatografía. También se utiliza para el ensayo de colesterol en el intervalo de picomoles, así como para la determinación fluorométrica de histamina, histidina y otros aminoácidos. El poli(ftalaldehído) se obtiene por la reacción de polimerización que se utiliza para hacer un fotorresistente. El ensayo de nitrógeno por o-ftaldialdehído (NOPA) es un método utilizado en el proceso de elaboración del vino para medir la finalización de la fermentación.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ftaldialdehído se utiliza como reactivo fluorescente para comprobar el ensayo de aminas presentes en proteínas, péptidos por electroforesis capilar y cromatografía. También se utiliza para el ensayo de colesterol en el intervalo de picomoles, así como para la determinación fluorométrica de histamina, histidina y otros aminoácidos. El poli(ftalaldehído) se obtiene por la reacción de polimerización que se utiliza para hacer un fotorresistente. El ensayo de nitrógeno por o-ftaldialdehído (NOPA) es un método utilizado en el proceso de elaboración del vino para medir la finalización de la fermentación.
Solubilidad
Soluble en ácido acético y metanol. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible al aire, la luz y la humedad. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes, aminas y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 643-79-8
Fórmula molecular C8H6O2
Peso molecular (g/mol) 134.13
Número MDL MFCD00003335
Clave InChI ZWLUXSQADUDCSB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-phthalaldehyde, o-phthaldialdehyde, benzene-1,2-dicarboxaldehyde, 1,2-benzenedicarboxaldehyde, phthaldialdehyde, phthalic aldehyde, phthalic dialdehyde, phthalyldicarboxaldehyde, ortho-phthalaldehyde, o-phthaldehyde
PubChem CID 4807
ChEBI CHEBI:70851
Nombre IUPAC Ftalaldehído
SMILES O=CC1=CC=CC=C1C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o-Phthaldialdehyde
Punto de fusión 53°C to 57°C
Temperatura de inflamación 132°C (269°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Notas del porcentaje del ensayo 98 %
Cantidad 50 g
Número UN UN2923
Beilstein 878317
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in acetic acid and methanol. Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.14
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Phthalaldehyde
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Benzenedicarboxaldehyde