Learn More
ftalazona, TRC
Código de producto. 30425952
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30425952 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30425952 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3826005G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phthalazone
CAS 119-39-1
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C8 H6 N2 O
Cantidad 5 g
Sinónimo 1(2H)-Phthalazinone, 1-Hydroxyphthalazine, 1-Oxophthalazine, 1-Phthalazinol, ICX 56225770, NSC 10432, NSC 52567, Phthalazin-1-one, Phthalazinone
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6N2O/c11-8-7-4-2-1-3-6(7)5-9-10-8/h1-5H,(H,10,11)
SMILES O=C1NN=Cc2ccccc12
Nombre IUPAC 2H-ftalazina-1-ona
Peso molecular (g/mol) 146.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.048
Porcentaje de pureza >95