Learn More
Ftalazina, TRC
Código de producto. 30423409
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30423409 1 g
30418799 25 g
30415232 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30423409 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3825001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 253-52-1
Fórmula molecular C8 H6 N2
Peso molecular (g/mol) 130.15
Sinónimo 2,3-Benzodiazine, 2,3-Diazanaphthalene, Benzo[d]pyridazine, NSC 62484, NSC 63241, β-Phenodiazine
Nombre IUPAC ftalazina
SMILES c1ccc2cnncc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phthalazine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6N2/c1-2-4-8-6-10-9-5-7(8)3-1/h1-6H
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.0531
Porcentaje de pureza >95%