Learn More
Ftalacina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Phthalazine derivatives including copper and platinum complexes were induce the apoptosis in breast cancer cell lines and renal hyperemia.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Los derivados de la ftalazina, incluidos los complejos de cobre y platino, inducían la apoptosis en las líneas celulares de cáncer de mama e hiperemia renal.
Solubilidad
Soluble en agua, metanol, cloroformo.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Phthalazine |
| Punto de fusión | 89°C to 92°C |
| Punto de ebullición | 317°C |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 109240 |
| Índice Merck | 14,7370 |
| Información de solubilidad | Soluble in water,methanol,chloroform. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 130.15 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
| Forma física | Crystals or Powder or Crystalline Powder or Fused Solid |