Learn More
Ftalacina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10061360 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10061360 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 10061360 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 131050100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 253-52-1 | C8H6N2 | 130.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phthalazine
Nombre de nota 98%
CAS 253-52-1
Punto de fusión 88.0°C to 92.0°C
Color Beige a marrón
Punto de ebullición 315.0°C to 317.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H6N2
Número MDL MFCD00006908
Cantidad 10 g
Beilstein 23, 174
Índice Merck 15, 7482
Sinónimo 2,3-benzodiazine, benzo d pyridazine, 2,3-diazanaphthalene, beta-phenodiazine, .beta.-phenodiazine, unii-91y28dm24n, ccris 6894, phthalazin, benzo-orthodiazine
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,methanol,benzene,ethyl aceta,te; less soluble in ehter; insoluble in ligroine
Clave InChI LFSXCDWNBUNEEM-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C=NN=CC2=C1
Nombre IUPAC ftalazina
Peso molecular (g/mol) 130.15
PubChem CID 9207
ChEBI CHEBI:36597
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino