Learn More
Ftalatos en estándar de polietileno, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 15193099 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15193099 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 15193099 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor CRMPE001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    301.40€
    243.37€ / 5 g
    Ahorro 58.03€
    19% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CAS:Concentración
Diisodecil ftalato26761-40-030000 μg/g
Diisononilftalato28553-12-030000 μg/g
Bis(2-etilhexil)ftalato117-81-73000 μg/g
Ftalato de butilbencilo85-68-73000 μg/g
Ftalato de dietilo84-66-23000 μg/g
Ftalato de dimetilo131-11-33000 μg/g
Ftalato de di-n-butilo84-74-23000 μg/g
Ftalato de di-n-octilo117-84-03000 μg/g
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phthalates in Polyethylene Standard
Nombre de nota Diseñado para ser utilizado con la normativa y métodos de ensayo actuales, incluyendo:
Método EE.UU.: CPSC-CH-C1001.09.3
Directiva de la UE: 2005/84/CE
Envase 2 ml de ampolla de vidrio con prescorda ámbar
Concentration or Composition Notes El Certificado de Análisis informa de los analitos objetivo con un ±2% de precisión y corrige la pureza de la materia prima.
Técnica AA, ICP
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Tipo Material de referencia certificado
Cantidad 5 g
compliance-icons
Nombre del producto
  • phthalates in polyethylene standard
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: di-n-octyl phthalate, BBP, dibutyl phthalate, bis(2-ethylhexyl) phthalate
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio