Learn More
Mezcla de ftalatos 956 1000 μg/mL en isooctano, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30314039
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30314039 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30314039 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGA09000956IO
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibutyl phthalate∣Diethyl phthalate∣Di-n-octyl phthalate∣Phthalic acid, benzylbutyl ester∣Phthalic acid, bis-2-ethoxyethyl ester∣Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester∣Phthalic acid, bis-4-methyl-2-pentyl ester∣Phthalic acid, bis-cyclohexyl ester∣Phthalic acid, bis-hexyl ester∣Phthalic acid, bis-iso-butyl ester∣Phthalic acid, bis-methyl ester∣Phthalic acid, bis-methylglycol ester∣Phthalic acid, bis-nonyl ester∣Phthalic acid, bis-n-pentyl ester∣Phthalic acid, hexyl-2-ethylhexyl ester∣Phthalic acid,bis-butoxyethyl ester
CAS 84-74-2, 84-66-2, 117-84-0, 85-68-7, 605-54-9, 117-81-7
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Dibutyl phthalate 1000 μg/mL∣Diethyl phthalate 1000 μg/mL∣Di-n-octyl phthalate 1000 μg/mL∣Phthalic acid, benzylbutyl ester 1000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-2-ethoxyethyl ester 1000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester 1000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-4-methyl-2-pentyl ester 1000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-cyclohexyl ester 1000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-hexyl ester 1000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-iso-butyl ester 1000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-methyl ester 1000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-methylglycol ester 1000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-nonyl ester 1000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-n-pentyl ester 1000 μg/mL∣Phthalic acid, hexyl-2-ethylhexyl ester 1000 μg/mL∣Phthalic acid,bis-butoxyethyl ester 1000 μg/mL