Learn More
Mezcla de ftalatos 612 1000 μg/mL en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30317948
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30317948 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30317948 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA50000612ME
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adipic Acid Bis(2-ethylhexyl) Ester∣Dibutyl phthalate∣Diethyl phthalate∣Di-n-octyl phthalate∣Phthalic acid, benzylbutyl ester∣Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester∣Phthalic acid, bis-methyl ester
CAS 103-23-1, 84-74-2, 84-66-2, 117-84-0, 85-68-7, 117-81-7
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Adipic Acid Bis(2-ethylhexyl) Ester 1000 μg/mL∣Dibutyl phthalate 1000 μg/mL∣Diethyl phthalate 1000 μg/mL∣Di-n-octyl phthalate 1000 μg/mL∣Phthalic acid, benzylbutyl ester 1000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester 1000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-methyl ester 1000 μg/mL